Documentos Principais
27254
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Materiais
natural polypropylene vial
Características
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
volume
0.75 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)