Documentos Principais
27426
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/silicone (with slit)
polypropylene seal
Características
closure type snap ring seal
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
conector
thread for 11 mm snap ring
compatibilidade
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)