Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
S9763
Sigma-Aldrich
Fosfato de sódio
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
141.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38070211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 5210
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubilidade
water: 5% at 25 °C, clear
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O fosfato de sódio dibásico em combinação com fosfato de sódio monobásico são usados no preparo da solução oral de fosfato de sódio (OSPS), que é um purgante usado para limpeza intestinal antes de colonoscopia.
Aplicação
O fosfato de sódio dibásico foi usado:
  • no preparo de solução salina tamponada com fosfato para procedimento de perfusão
  • western blot
  • ensaio de imunoabsorção enzimática indireto
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Glomerular calcification induced by bolus injection with dibasic sodium phosphate solution in Sprague-Dawley rats
Tsuchiya N, et al.
Toxicologic Pathology, 408-412 (2004)
Peri H Tate et al.
Methods (San Diego, Calif.), 53(4), 331-338 (2011-02-04)
The EUCOMM and KOMP programs have generated targeted conditional alleles in mouse embryonic stem cells for nearly 10,000 genes. The availability of these stem cell resources will greatly accelerate the functional analysis of genes in mice and in cultured cells.
Karsten Krug et al.
Cell, 183(5), 1436-1456 (2020-11-20)
The integration of mass spectrometry-based proteomics with next-generation DNA and RNA sequencing profiles tumors more comprehensively. Here this "proteogenomics" approach was applied to 122 treatment-naive primary breast cancers accrued to preserve post-translational modifications, including protein phosphorylation and acetylation. Proteogenomics challenged
Samuel Adler et al.
Gastrointestinal endoscopy, 76(6), 1170-1174 (2012-10-03)
Colon capsule endoscopy (CCE) is a noninvasive technique for the detection of colorectal lesions. However, for CCE to be offered as an out-of-clinic procedure, the system needs to automatically alert the patient when to ingest the laxative (booster). We tested
Megan A Rees et al.
Journal of proteome research, 14(1), 120-132 (2014-10-21)
Interactions between a host and a bacterial pathogen are mediated by cross-talk between molecules present on, or secreted by, pathogens and host binding-molecules. Identifying proteins involved at this interface would provide substantial insights into this interaction. Although numerous studies have
Artigos
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Protocolos
This procedure may be used for Alcohol Dehydrogenase products.