S9390
Fosfato de sódio
ACS reagent, 98.0-102.0%
Sinônimo(s):
Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.9 (vs air)
Ensaio
98.0-102.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
densidade
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
chave InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?