S2429
Fosfato de sódio
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.9 (vs air)
Ensaio
98.0-100.5% dry basis
forma
powder, crystals or chunks
pH
9.0-9.3 (25 °C, 50 g/L)
solubilidade
water: ~35.8 g/L at 20 °C
densidade
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
chave InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?