Documentos Principais
1.06575
Supelco
Hidrogenofosfato dissódico hepta-hidratado
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
268.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-448-7
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.9 (vs air)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
98.0-102.0% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
12930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
154 g/L
densidade
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
800 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
chave InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Substitui: SX0715; SX0715-3; SX0715-20
Nota de análise
Teor (acidimétrico): 98,0%-102,0%
Identidade: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 8,7-9,3
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Corresponde à ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1