Z291641
Standard screw-thread autosampler vials, 12 × 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening), thread for 8-425
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial (standard opening)
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
2 mL
conector
thread for 8-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 8mm septa and screw-caps
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291641-10X1PAK | |
Z291641-10PAK | |
Z291641-1PAK | 4061837618758 |