Z420220
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 1 in. × 5/16 in.
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37112-0001
tamanho
1 in. × 5/16 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
Informações legais
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420220-1PAK | 4061832264615 |