Documentos Principais
Z118885
Spinbar® magnetic stirring flea assortment
pack of 12 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37186-0000
Descrição geral
1 of each of blue, red and yellow: 8 × 1.5 mm, 5 × 2 mm, 7 × 2 mm, 10 × 3 mm.
Informações legais
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)