Documentos Principais
Z105074
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 16 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiais
octagonal PTFE-coated
embalagem
pack of 16 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37180-0000
Descrição geral
2 of each size. 1/2 × 5/16in., 5/8 × 5/16in., 1 × 3/8in., 11/2 × 3/8in., 2 × 3/8in., 21/2 × 3/8in., Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.
Informações legais
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
Z282464
Spinpak® stir bar