Z282421
Spinbar® assortment
polygon PTFE-coated, pack of 18 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
polygon PTFE-coated
embalagem
pack of 18 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37184-0000
Categorias relacionadas
Descrição geral
2 of each size: 10 × 6 mm, 15 × 6 mm, 20 × 7 mm, 25 × 8 mm, 30 × 8 mm, 40 × 8 mm, 50 × 8 mm, 60 × 8 mm, 80 × 10 mm
Informações legais
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282421-1EA | 4061832263045 |