Documentos Principais
27085-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
amber glass vial (with marking spot)
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)