Documentos Principais
27054
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
black polypropylene hole cap
tamanho
15-425
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
135 °C temp. limit
diâmetro × A
18 mm × 11.2 mm
Diâmetro do furo
9 mm
conector
thread for 15-425
compatibilidade
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Descrição geral
These hole caps do not come with septa.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)