Documentos Principais
27156
Supelco
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 13 mm × 0.050 in., for use with 7 mL vials
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32119211
Materiais
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
13 mm
diâmetro × espessura
13 mm × 0.050 in.
compatibilidade
for use with 7 mL vials
for use with screw cap, 15-425
Descrição geral
The red rubber is "polybutyl isoprene."
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)