33279-U
Crimpers
Hand crimper, for use with 13mm seals, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
compatibilidade
for use with 13mm seals
Descrição geral
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)