Documentos Principais
27452
Supelco
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/silicone septum
silver aluminum seal (open center)
Características
closure type crimp seal
open center crimp seal, 13 mm
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro da vedação
13 mm
espessura do septo
0.040 in. ± 0.005 in.
conector
thread for 13
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)