27214-U
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
silver aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Características
closure type crimp seal
embalagem
pkg of 100 ea
tamanho × espessura
11 mm × 1.0 mm
conector
thread for 11 mm
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
27214-U | 4061826144022 |