854140
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-faced rubber septum
silver aluminum seal
Características
closure type crimp seal
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro da vedação
11 mm
conector
thread for 11 mm
Descrição geral
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)