Documentos Principais
854980-U
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, opening size 5.5 mm, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of × 1000 ea
Sinônimo(s):
11 mm Crimp Caps with PTFE/Rubber Septa
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
septum (TFE/butyl/red rubber)
silver aluminum seal
Características
closure type crimp seal
dureza
60 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of × 1000 ea
diâmetro × espessura
11 mm × 1.0 mm
tamanho da abertura
5.5 mm
conector
thread for 11 mm
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
854980-U4061833024355
854980-SAMPLE-U