Documentos Principais
27108
Supelco
Vial crimp seals with PTFE/silicone/PTFE septa
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, silver aluminum seal, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiais
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
Características
closure type crimp seal
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro da vedação
11 mm
conector
thread for 11 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)