Z188700
Wheaton sample vials
clear, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Sinônimo(s):
Wheaton glass sample vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 200 ea
tamanho da tampa
13 - 425
diâmetro × A
15 mm × 46 mm
volume
4 mL
cor
clear
conector
thread for 13-425
Descrição geral
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)