Documentos Principais
Z106526
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 13 mm, PTFE-faced styrene-butadiene rubber
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE-faced styrene-butadiene rubber
embalagem
pkg of 100
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)