Z256064
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 4 mL, thread for 13-425
Sinônimo(s):
Wheaton vials with rubber seals
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 144 ea
D.E. × A
15 mm × 45 mm
volume
4 mL
conector
thread for 13-425
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256064-1PAK | 4061837617799 |