Z115142
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 3 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 50 mm
Sinônimo(s):
V-Vials screw cap glass vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
diâmetro × A
20 mm × 50 mm
volume
3 mL
conector
20-400 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de rodapé
Informações legais
parte de substituição
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115142-12EA | 4061837596414 |