Z115118
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
Sinônimo(s):
Screw-top V-Vials with Sealed Cap
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 12 ea
diâmetro × A
20 mm × 65 mm
volume
5 mL
conector
thread for 20-400
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Informações legais
parte de substituição
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115118-12EA | 4061837596407 |