Z115134
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
diâmetro × A
13 mm × 44 mm
volume
1 mL
conector
13-425 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Nota de rodapé
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Informações legais
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
parte de substituição
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115134-12EA | 4061832314273 |