Z115061
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 1 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 44 mm, pkg of 12 ea
Sinônimo(s):
Screw-Top V-Vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 12 ea
tamanho da tampa
13-425
diâmetro × A
13 mm × 44 mm
volume
1 mL
conector
thread for 13-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Informações legais
parte de substituição
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115061-12EA | 4061837596384 |