SYNV131008
Synthware™ conical bottom reaction vial with holed compression cap
8 mL, joint: ST/NS 14/10
Sinônimo(s):
Synthware V131008, reaction tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/10
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V131008
capacidade
8 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)