SYNV141008
Synthware™ conical bottom reaction vial
8 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware V141008, reaction tube
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V141008
capacidade
8 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Heavy wall vials have an internal conical bottom and flat bottom.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)