Documentos Principais
Z278327
Conical reaction vial
capacity 10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiais
colorless tube
glass tube
screw top neck
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
External thread
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass D104153
capacidade
10 mL
Descrição geral
Thin-wall with threaded outer 14/10 joint, cap with hole, PTFE-faced silicone rubber septum, and FETFE® O-ring.
The product does NOT have the side arm opening. It is the product shown on the left of the photo.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z278327-1EA4061832349367