Key Documents
Z115096
Supelco
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 3 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 50 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 12 ea
tamanho da tampa
20 - 400
diâmetro × A
20 mm × 50 mm
volume
3 mL
conector
thread for 20-400
Descrição geral
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Informações legais
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
parte de substituição
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)