27138
Frascos, tampa de rosca Thermoset verde-esmeralda com revestimento de PTFE, pré-montados, embalagem com 100 unidades
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Sinônimo(s):
FRASCO TRANSPARENTE DE 4 ML, COM TAMPA DE ROSCA, TAMPA SÓLIDA C/ REVESTIMENTO DE PTFE, EMBALAGEM COM 100
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
15 mm × 45 mm
volume
4 mL
conector
thread for 13-425
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)