24748
Inserts for 15×45 mm Vials
volume 0.15 mL, glass insert (with bottom spring), O.D. × H 6 mm × 38 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
glass insert (with bottom spring)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
6 mm × 38 mm
volume
0.15 mL
compatibilidade
for use with 15x45mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Micro volume vial inserts, when used in conjunction with autosampler vials, allow for maximum sample recovery and easier sample removal. Vial inserts (volume 0.15 mL, glass insert (with bottom spring), O.D. × H 6 mm × 38 mm) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts should be chosen based on the inner diameter of the vial neck.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)