Key Documents
27176
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
black phenolic hole cap
Características
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
149 °C temp. limit
diâmetro × A
23 mm × 11.3 mm
diâmetro do suporte
12 mm
conector
thread for 20-400
compatibilidade
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
Descrição geral
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Black plastic caps Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Supelco
Z164313
Black plastic caps