Documentos Principais
27174-U
Supelco
Tampa de rosca, parte superior sólida com revestimento em PTFE, embalagem com 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 22 mL vial with 20 mm thread
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
tamanho
20-400
Características
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
49 °C temp. limit
conector
thread for 20-400
compatibilidade
for use with 22 mL vial with 20 mm thread
Descrição geral
As tampas plásticas Thermoset verdes com revestimento de PTFE F-217 são conhecidas por oferecer a mais ampla gama de compatibilidade química e por serem as tampas de plástico mais tolerantes à temperatura. A cor verde identifica facilmente o sistema de revestimento de PTFE. Os revestimentos de PTFE com fundo de espuma F-217 resistem ao ataque de praticamente todos os compostos químicos em temperatura ambiente e proporciona resiliência contra odores e impacto para uma vedação hermética, com uma baixa taxa de transmissão de umidade. O F-217 tem um núcleo de espuma de baixa densidade entre duas camadas sólidas de LDPE (polietileno de baixa densidade). Alguns usos dessas tampas revestidas com F-217/PTFE incluem amostras laboratoriais analíticas, compostos químicos de alta pureza, solventes ácidos fortes, amostras ambientais, produtos farmacêuticos e reagentes para diagnóstico.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)