27027-U
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 22 mL, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Graduated Clear Glass Vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial (with graduations)
descrição
cap not included
Características
closure type screw top vial
graduated
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
conector
thread for 20-400
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)