27520-U
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE/silicone septum
Sinônimo(s):
Preassembled Graduated Screw Top Vials with Open-Top Cap
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
conector
thread for 20-400
Descrição geral
Septum is blue PTFE on white silicone.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)