Key Documents
Z503193
Sigma-Aldrich
Threaded vial connector
20-400 thread for 24-400
Sinônimo(s):
747205-2024
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
conector
20-400 thread for 24-400
Descrição geral
These threaded connectors provide a convenient method to connect standard screw thread sample vials to glassware with GPI threads and to standard taper joint adapters.
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
Características e benefícios
• Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings• Blue glass-filled nylon• For use to 150 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8