Documentos Principais
Z107468
Wheaton connecting adapter
To hose connector.
Sinônimo(s):
vacuum adapter, vacuum adapters, wheaton adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
fabricante/nome comercial
WHEATON®
Descrição geral
13-425 screw-threaded connector.
All wetted parts are PTFE.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)