Z684554
Ace Rotary Evaporator Vial Adapter Kit
FETFE® O-ring, adapter joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
Adapter Kit for Vials, Rotary Evaporator Adapter Kit, Vial Adapter Kit
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
FETFE® O-ring
Junta
joint: ST/NS adapter29/32
descrição
PTFE adapters with #15 Ace-Thred™ to GPI vial thread, sizes 8-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 22-400, 24-410
fabricante/nome comercial
Ace Glass 13290-65
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z684554-1EA | 4061832353203 |