Documentos Principais
24886-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
barrier (silicone bonded to aluminum)
descrição
aluminum/silicone
septum type: Barrier
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
18 mm
diâmetro × espessura
18 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
24886-U4061832317694