Documentos Principais
27018
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
embalagem
pkg of 100 ea
espessura do septo
1.5 mm
conector
thread for 13-425
compatibilidade
for use with 4 mL vial
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)