27369-U
Septa, white PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread, pkg of 1000 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white PTFE/silicone
embalagem
pkg of 1000 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diâmetro × espessura
11 mm × 0.075 in.
compatibilidade
for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)