Documentos Principais
27356
Supelco
Septa, white PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiais
PTFE/silicone
white silicone body
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diâmetro × espessura
11 mm × 0.075 in.
compatibilidade
for use with 4 mL vial
for use with Screw Top, 13-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)