CLS139545SS
Corning® Silicone Septa for GL45 Screw Cap
Sinônimo(s):
Corning cap
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
fabricante/nome comercial
Corning 139545SS
cor
natural
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (No. CLS139545HTSC) with GL45 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 121°C or dry heat sterilized at up to 180°C.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)