Z742267
DURAN® GL45 thread adapter for bottle top vacuum filtration unit
GL 45 male, GL 56 female, white PTFE
Sinônimo(s):
291195601
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
white PTFE
fabricante/nome comercial
DURAN® 291195601
conector
GL 45 male
GL 56 female
Categorias relacionadas
Descrição geral
The re-usable adaptor (GL 45 external/GL 65) allows the use of the DURAN TILT bottle with the 45 mm filtration units for the fitler and sterilization of cell culture media. Manufactured from inert PTFE, can be autoclaved and depyrogenised at 300°C.
Características e benefícios
- Manufactured from inert PTFE
- The reusable adaptor (GL 45 external/GL 56 internal) allows the use of the DURAN® TILT bottle with 45 mm filter units for the filter sterilisation of cell culture media
- Allows any 45 mm filter units to be used with DURAN® TILT bottle
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742267-1EA | 4061823735049 |