Z332283
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, GL 32 bottle, polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
fabricante/nome comercial
BRAND 704396
conector
GL 32 bottle
GL 45 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Outras notas
BR704396 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)