Documentos Principais
Z332240
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, GL 45 bottle, polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
Materiais
polypropylene
fabricante/nome comercial
BRAND 704345
conector
GL 45 bottle
GL 32 thread
Descrição geral
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Outras notas
BR704345 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)