Z742270
DURAN® Bottle Top Vacuum Filter Funnels
capacity 500 mL, thread for GL 45, polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter diam. 90 mm, sterile
Sinônimo(s):
292702818
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 292702818
capacidade
500 mL
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
tamanho de poro
0.1 μm pore size
conector
thread for GL 45
Descrição geral
Designed for sterilization or clarification of aqueous cell culture media. Supplied as a filter funnel only unit for use with the Duran TILT (with GL 45 thread adaptor) or 45 mm media bottles. Comes in three different asymmetric pore sizes (0.1 um, 0.2 um, 0.45 um). Raised molded graduation marks for easy volume reading. Manufactured in a clean room form non-cytotoxic materials. Supplied sterile.
Outras notas
Requires Z742267use with DURAN TILT media bottles.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742270-12EA | 4061834231547 |