CLS430320
Corning® tube top vacuum filtration system
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane diam. 50 mm
Sinônimo(s):
laboratory filters, tube top filters, vacuum system filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose acetate membrane
polypropylene housing (Tube)
polystyrene housing
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 430320
capacidade do filtro
150 mL
capacidade do funil
150 mL
diâmetro da membrana
50 mm
diâmetro do gargalo
45 mm
tamanho do tubo
50 mL
tamanho de poro
0.22 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Minimizes unnecessary transfers by filtering directly into 50mL centrifuge tube.
- Includes two centrifuge tube stands with each case.
- Cellulose acetate (CA) membranes provide fast flow rates and low protein binding and are good for filtering cell culture media.
- Polypropylene centrifuge tube is supplied with an individually wrapped cap for storage.
- Individually packaged, sterile, certified nonpyrogenic.
- Expiration date appears on the filter funnel and shipping boxes.
- Expiration date of the membrane is three years from the time the product is manufactured.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430320-12EA | 4061833884942 |
CLS430320-1EA | 4061833875810 |